Tisk…
Sušárny, E 28
Dodavatel: Binder
9010-0001
466-3161EA 34930 CZK
466-3161
Sušárny, E 28
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Robustní prostorově úsporná trouba/sterilizátor s hydraulickým mechanickým termostatem a nastavením teploty pomocí analogového teploměru.
  • nastavitelná ventilační klapka
  • možnost volby modelů s tepelným jištěním 1. třídy (DIN 12880) nebo bez jištění
  • časovač s rozsahem 0 až 120 min
  • analogový ukazatel teploty
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifikace: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi.