Tisk…
Microplate dispensers, Multidrop® Combi
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 696000 CZK
735-0393 735-0394
Microplate dispensers, Multidrop® Combi
Dávkovače mikrodestiček
Multidrop™ Combi na bázi osvědčené řady Multidrop™ umožňuje vysokorychlostní hromadné dávkování reagencií pro biotechnologické a farmaceutické laboratoře. Multidrop™ Combi je pozoruhodně flexibilní, dávkuje do destiček v rozmezí od 6jamkových do 1536jamkových s automatizovaným nastavením výšky dávkování pro destičky s jamkami od nízkoprofilových po hluboké.
  • Přesné dávkování s technologií peristaltické pumpy v širokém rozsahu: 0,5 až 2500 µl
  • Snížené náklady na chemikálie při nízkoobjemovém dávkování a minimálních mrtvých objemech
  • Jednoduchá obsluha z grafického displeje s ikonami
  • Provoz s vysokou kapacitou s plnou robotickou kompatibilitou
  • Multidrop™ Combi vybavený funkcí SMART počítá použití dávkovací kazety a zobrazuje stav kalibrace
Multidrop™ Combi kombinuje nejvšestrannější funkce pro dávkování reagencií s vynikajícím výkonem pro objevování léků nebo genomické a proteomické testy.