Tisk…
Teploměry-vlhkoměry kapesní, testo 608
Dodavatel: Testo
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 2520 CZK
620-3663 620-1660
Teploměry-vlhkoměry kapesní, testo 608
Vlhkoměry Teploměry-vlhkoměry digitální
Termovlhkoměr testo 608-H1 nepřetržitě měří vlhkost, teplotu a rosný bod. Alarmový vlhkoměr 608-H2 s funkcí LED alarmu pro přesné signály při překročení limitů.
  • výpočet rosného bodu
  • zobrazení maximálních/minimálních dosažených hodnot
  • snímač vlhkosti není ovlivněný případnou kondenzací
  • při překročení limitů upozornění LED alarmem - pouze pro 620-1660
  • přesnost ±1,0 číslice při +25 °C
Td = Rosný bod
Weight: 168 g
Informace o dodávce: dodáváno s 9voltovou baterií s životností jeden rok a kalibrační protokolem z výroby (620-1660).