Zařízení je navrženo pro měření teploty a vlhkosti v lednicích a mrazácích. Zařízení je vhodné pro výrobu a skladování potravin a nápojů a v chemii.
- Přepněte naměřené hodnoty teploty z interního čidla na externí sondu
- Maximální/minimální hodnoty, přepínatelná paměť a funkce denního resetu
- Velký displej zobrazuje všechny hodnoty současně
- Funkční tlačítka SET, ¹²/₂₄, ALERT jsou na zadní straně jednotky, takže jednotka má pouze tři tlačítka na přední straně
- Displej pro interní senzor je označen jako „INT“ a externí senzor jako „EXT“
Vnitřní a vnější čidlo s kabelem (3 m).
Š×V: 63,5×95,3 mm
Certifikace: V souladu s RoHS. Testováno a kalibrováno v exkluzivní třikrát akreditované/registrované ISO/IEC 17025:2005, akreditovaná laboratoř A2LA proti zařízení, jehož kalibrace je návazná na NIST.
Informace o dodávce: Dodáváno s vodotěsným senzorem, magnetickou podložkou, baterií AAA, kalibračním certifikátem a vícejazyčnými (anglický, francouzský, německý, italský, portugalský a španělský) návod. Displej je dodáván s ochrannou fólií.
Upozornení: Zóna 2 s upozorněním na zamrznutí kvůli zatuhnutí.