Tisk…
VWR® LB 400, Laboratory Blender
Dodavatel: VWR Collection
710-0632EA 88010 CZK
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Laboratory Blender
Homogenizátory Mísiče laboratorní (blenders)
Kompaktní a snadno použitelný mixér pro objemy vzorků 50 až 400 ml účinně míchá pevné nebo kapalné vzorky v jakýchkoli sterilních sáčcích (prostých nebo filtračních sáčcích).
  • optimální extrakce mikroorganismů
  • rychlá příprava vzorků, připraveny rovnou k analýze, odstranění obtížných kroků čištění vzorku
  • plně otevíratelná dvířka z nerezové oceli umožňují snadné čištění komory z nerezové oceli
  • bezpečný a hygienický - minimální riziko infekce nebo kontaminace vzorků
  • odolné tlumiče otřesů vydrží po celou dobu životnosti zařízení
Max./min. teplota: 40/5 °C