Tisk…
Jednorázové dispergační prvky pro T 10 basic, T 18 digital a T 25 digital
Dodavatel: IKA
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 10050 CZK
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Jednorázové dispergační prvky pro T 10 basic, T 18 digital a T 25 digital
Homogenizátory Nástavce dispergační
Jednorázové plastové dispergační prvky jsou ideální pro aplikace, kde nelze tolerovat křížovou kontaminaci. Dispergační prvky mohou být po jednom použití zlikvidovány nebo mohou být opakovaně použity v aplikacích, kde to je povoleno, opatrným čištěním a/nebo autoklávováním. Jsou ideální pro homogenizaci vzorků tkání a jsou obzvláště vhodné pro analýzu PCR.
  • snadné použití a autoklávování (maximálně 5 krát, bez záruky)
  • použitý plastový materiál schválen FDA
  • robustní plastový materiál lze použít pro média vyhřátá na 100 °C
  • nástroje lze snadno demontovat
Objednat
Produktová specifikace
Model S18D-10G-KS S10D-7G-KS-110 S10D-7G-KS-65 S25D-14G-KS S25D-10G-KS S18D-14G-KS
Vhodné pro rozptylovací nástroje T 18 digital T 10 basic T 10 basic T 25 digital T 25 digital T 18 digital
Environmentally Preferable
Stator Ø 10 mm 7 mm 7 mm 14 mm 10 mm 14 mm
Rotor Ø 6,75 mm 4,8 mm 4,8 mm 9,5 mm 6,75 mm 9,5 mm
Obvodová rychlost 8,5 m/s 7,5 m/s 7,5 m/s 12 m/s 8,5 m/s 12 m/s
Hloubka ponoru 15 - 85 mm 20 - 90 mm 20 - 45 mm 15 - 85 mm 15 - 85 mm 15 - 85 mm
Pracovní objem 10 - 100 ml 1 - 40 ml 1 - 20 ml 10 - 500 ml 10 - 100 ml 10 - 500 ml
Délka tyče 150 mm 110 mm 65 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Materiály v kontaktu s látkou Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK) Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK) Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Maximální teplota 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C