Tisk…
VWR®, Tloučky homogenizační, jednorázové na mikrozkumavky
Dodavatel: VWR Collection
431-0094EA 5380 CZK
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Tloučky homogenizační, jednorázové na mikrozkumavky
Homogenizátory Homogenizátory ruční
Homogenizační tloučky na mikrozkumavky/vialky jsou vyrobeny z polybuthylen tereftalátu ve třídě 10000, podle ISO třída 7, M5.5 pro čisté provozy. Jsou navrženy pro homogenizaci buněk a rostlinné tkáně nebo pro obnovení suspenze bílkovin a DNA pelet. Jako doplněk je možné objednat míchací motorek na baterie. Motorek lze použít pro homogenizaci v mikrozkumavce. Délka tloučku je 75 mm.
  • neobsahuje DNázy, RNázy a pyrogeny
  • drážkované držátko tloučku umožňuje jeho snadné otáčení bez prokluzování dokonce i v ochranných rukavicích
  • nízká hmotnost motorku, pohodlné používání
  • vysoká rychlost otáček motoru při míchání umožňuje během několika sekund úplnou homogenizaci buněčné tkáně nebo pelet
Informace o dodávce: homogenizační tloučky a mikrozkumavky/vialky jsou zabaleny jednotlivě. Volitelný doplněk, míchací motorek, je dodávaný s nástavcem na tlouček a dvěma bateriemi typ AA.