Tisk…
Hořák s kartuší
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
1420 1425
451-2200EA 1630 CZK
451-2200 451-0163
Hořák s kartuší
Ohřívače Hořáky plynové
Hořák z nerezové oceli na směs propan/butan. Pro teploty až 1400 °C.
  • Regulace vzduchu a jehlový ventil
Ø×V: 105×215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Informace o dodávce: Dodává se s kazetou, doobjednejte jako příslušenství.