Tisk…
Profesionální volně stojící mrazničky, GGPv
Dodavatel: Liebherr
GGPV1470-924
LIEBGGPV1470-924EA 0 CZK
LIEBGGPV1470-924
Profesionální volně stojící mrazničky, GGPv
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Komerční modely mrazniček s automatickým odmrazováním.
  • nepřímé chlazení vzduchem
  • elektronický regulátor teploty s digitálním displejem, teplotou a alarmy
  • izolace 83 mm (garance teploty při 43 °C)
  • automatické odmrazování s odpařováním kondenzátu
  • dveře zůstanou otevřené při 90° a sami se zavřou při úhlu méně než 60°; zaměnitelné a uzamykatelné
Teplotní rozsah: od -10 do -26 °C.
Informace o dodávce: Tyto mrazicí skříně jsou dodávány s nastavitelnými nožičkami (150 až 180 mm), kromě modelů GGPV6570 a GGPV1470, které jsou dodávány s kolečky. Modely GGPV1490 a GGPV6590 mají nožní pedál pro otevírání dveří, nahrávání poplachových událostí a 3 programy pro ukládání.