Tisk…
Profesionální vzpřímené mrazničky se statickým chlazením
Dodavatel: Liebherr
GGU1550 GGU1500 GGU1400
471-1183EA 23990 CZK
471-1183 471-0472 471-1065
Profesionální vzpřímené mrazničky se statickým chlazením
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Komerční mrazáky se statickým chlazením.
  • Digitální displej
  • Ruční odmrazování
  • Oboustranná a uzamykatelná dvířka se samovolným zavíráním při 45° (stabilní při 90°)
  • Elektronická regulace teploty
Teplotní rozsah:−9 to −26 °C/−14 to −28 °C.