Tisk…
Rotační výparníky
Dodavatel: IKA
8031542BOM1 8031542BOM2 8031542BOM3 8031542BOM4 8031543BOM1 8031543BOM2 8031543BOM3 8031543BOM4 10004799 10004802 10004805
IKAA8031542BOM1EA 0 CZK
IKAA8031542BOM1 IKAA8031542BOM2 IKAA8031542BOM3 IKAA8031542BOM4 IKAA8031543BOM1 IKAA8031543BOM2 IKAA8031543BOM3 IKAA8031543BOM4 IKAA10004799 IKAA10004802 IKAA10004805
Rotační výparníky
Odparky Odparky vakuové
Rotační odparky s integrovanou topnou lázní a bezpečným a snadným ovládáním přes ergonomický čelní panel.
  • všechny modely mají motorizovaný zdvih s bezpečnostní funkcí zastavení
  • digitální displej pro zobrazení rychlosti a teploty
  • přenos dat z topné lázně do řídící jednotky je umožněn přes infraport
  • digitální topnou lázeň řízenou mikroprocesorem lze použít s olejem nebo vodou, lázeň je vybavena zabudovanými madly pro zvýšení bezpečnosti
  • pomocí volitelného softwaru labworldsoft® a rozhraní RS232 lze jednotku dálkově ovládat přes počítač, tato možnost obsluhy
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model RV 10 digital RV 10 digital RV 10 digital RV 10 digital RV 10 digital
Environmentally Preferable
Rychlost rotační 20 - 280 min⁻¹ 20 - 280 min⁻¹ 20 - 280 min⁻¹ 20 - 280 min⁻¹ 20 - 280 min⁻¹
Nastavení rychlosti rotace Digital Digital Digital
Ohřevná kapacita 1300 W 1300 W 1350 W 1350 W 1350 W
Chladicí povrch 1500 cm² 1500 cm² 1500 cm² 1500 cm² 1500 cm²
Kapacita lázně 3 L 3 L 4 L 3 L 3 L
Š×H×V 500×410×430 mm (without glassware) 500×410×430 mm (without glassware) 500×410×430 mm (without glassware)
Hmotnost 20 kg 20 kg 32,36 kg 32,67 kg 18,50 kg
Třída ochrany DIN EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Rozsah teplot Ambient…180 °C RT…+180 °C Ambient…180 °C Ambient…180 °C Ambient…180 °C