Tisk…
Power supplies, EV2xx series
Dodavatel: CONSORT
EV2650 EV2310 EV3020
730-1139EA 33710 CZK
730-1139 730-1122 730-1113
Power supplies, EV2xx series
Zdroje napájecí
A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertical gels, electro-elution, Western blotting and semi-dry blotting.
  • All models are method programmable with up to 9 different programmes each with 9 steps
  • Timer or volt-hour controlled operation: The microcomputer will automatically terminate the run and sound an alarm when the countdown to the selected value is complete
  • Each model can constantly monitor the behaviour of all parameters to prevent depletion of
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model EV265 EV231 EV202
Environmentally Preferable
Napětí 0 - 600 V 0 - 300 V 0 - 300 V
Volt-hodiny 0 - 99,99 kVh 0 - 99,99 kVh 0 - 99,99 kVh
Proud 0 - 500 mA 0 - 1000 mA 0 - 2000 mA
Výkon 0 - 150 W 0 - 150 W 0 - 300 W
Požadavky napájení 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 200 W 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 200 W 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 360 W
Časovač 0 - 99:59 h 0 - 99:59 h 0 - 99:59 h
Displej LCD, 2×16 characters LCD, 2×16 characters LCD, 2×16 characters
Programy 9×9 set of parameters 9×9 set of parameters 9×9 set of parameters
Rozsah parametrů (celé stupnice) 1 - 100% 1 - 100% 1 - 100%
Rozlišení 1 V;1 mA;1 W 1 V;1 mA;1 W 1 V;1 mA;1 W
Detekce vyčerpání pufru On/off, programmable On/off, programmable On/off, programmable
Minimální odpor obvodu 30 (Ω) 30 (Ω) 5 (Ω)
Detekce přeplnění Yes Yes Yes
Detekce úniku dnem Yes Yes Yes
Okolní teplota 0...40 °C 0...40 °C 0...40 °C
Relativní vlhkost 0 - 95 %, non-condensing 0 - 95 %, non-condensing 0 - 95 %, non-condensing
Š×H×V 310×260×150 mm 310×260×150 mm 310×260×150 mm
Čidlo naplnění On/off, programmable On/off, programmable On/off, programmable
Výstup 4 in parallel, 4 mm sockets 4 in parallel, 4 mm sockets 4 in parallel, 4 mm sockets
Časovač 0 - 99:59 h 0 - 99:59 h 0 - 99:59 h
Hmotnost 6 kg 6 kg 10 kg