Tisk…
VWR®, pH/°C a ORP/°C metry, pH10 Pen a ORP15 Pen
Dodavatel: VWR Collection
662-0121EA 4580 CZK
662-0121 662-0126
VWR®, pH/°C a ORP/°C metry, pH10 Pen a ORP15 Pen
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Jednoduché a kompaktní zařízení navržené pro rychlé a přesné stanovení výsledků v ekonomickém provedení pera. Ideální pro použití v zemědělství, pro výukové účely, pro stanovení oplachů z ovoce a zeleniny, stanovení vody v bazénech, odpadních vod, bělené papírové drtě a pro akvakultury.
  • "grafický LCD displej, vodotěsný kryt zařízení vyhovuje elektrickému krytí (ochraně) IP 67
  • vyměnitelné elektrody
  • energeticky nezávislá paměť, do které je možné uložit až 50 sad naměřených dat (pH nebo absolutní/relativní ORP, teplotu, datum a čas měření)
  • GLP funkce – uloží a zobrazí data z poslední kalibrace
  • automatická kompenzace teploty; automatická kalibrace a rozpoznání kalibračního roztoku
Záruka: 1 rok (přístroj)/6 měsíců (elektroda).
Informace pro objednávání: Dodáváno se 4×LR44 bateriemi.