Tisk…
Dávkovače na lahve, seripettor® / seripettor® pro
Dodavatel: Brand
4720140 4720150 4720450 4720440 4720420 4720120
612-5625EA 5180 CZK
612-5625 612-5626 612-3218 612-3217 613-1649 613-1648
Dávkovače na lahve, seripettor® / seripettor® pro
Dávkovače na lahve
Různé objemy.
  • snadno vyměnitelná patrona a těsnění
  • automatické dávkování: odpružený píst znovu naplní válec po použití
  • nastavení objemu: členité sekce pro rychlé a přesné nastavení objemu
  • lze rozebrat bez pomoci nástrojů, snadné čištění a údržba
  • seripettor® na alkalické roztoky pufrů a kultivační média, např. agarové živné médium, až na +60 °C
  • seripettor® pro na dávkování mnoha kyselin, zásad a solných roztoků, také rozpouštědel jako jsou esenciální oleje
Seripettor® a seripettor® pro s inovačním a ekonomickým designem jsou vhodné pro denní použití. Precizní, robustní a snadné použití, jsou používány v mnoha aplikacích. Snadná údžba a čištění, celou dávkovací jednotku může uživatel snadno vyměnit, bez pomocí nástrojů (žádné drahé opravy).
Informace pro objednávání: Dodávány s vypouštěcí trubkou, plnící trubkou, jednou náhradní dávkovací jednotkou a adaptéry PP (GL 45/32 a GL 45/S40).