Tisk…
Dewar flasks, type GSS
Dodavatel: KGW
2300 2302 2303 2304 2305 2680 2681 2682 2301
478-5432EA 13750 CZK
478-5432 478-5435 478-5434 478-5431 478-5436 478-5142 478-5143 478-5144 478-5433
Dewar flasks, type GSS
Dewarovy a kryogenní nádoby
Dewar flasks in stainless steel for storage and transport of liquid nitrogen, dry ice and other coolants. They are vacuum insulated and have a temperature range from −200 to +200 °C.
  • With side grip and transport handle (except model GSS 500)
Objednat
Produktová specifikace
Model GSS 1000 GSS 3000 GSS 2000 GSS 500 GSS 6000 GSS 1000 W
Environmentally Preferable
Kapacita 1 L 3 L 2 L 0,5 L 6 L 1 L
Rozsah teplot −200...+200 °C −200...+200 °C −200...+200 °C −200...+200 °C −200...+200 °C −200...+200 °C
Denní vypařování 0,9 L 3,1 L 1,1 L 1,0 L 2,9 L 1,6 L
Vni. Ø 85 mm 185 mm 100 mm 65 mm 185 mm 100 mm
Vnitřní výška 206 mm 160 mm 285 mm 180 mm 270 mm 157 mm
Vnější průměr 107 mm 200 mm 122 mm 87 mm 200 mm 122 mm
Celková výška 231 mm 190 mm 312 mm 203 mm 300 mm 177 mm