Tisk…
VWR®, Lázně pro ponorné termostaty
Dodavatel: VWR Collection
462-0263EA 35870 CZK
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Lázně pro ponorné termostaty
Lázně Lázně vodní, nemíchané
Lázně jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z polykarbonátu. Jsou ideální pro použití ve spojení s ponorným termostatem VWR®. Velice vhodné tam, kde je výhodou odolnost nerezové oceli nebo průhlednost polykarbonátu.
  • otevřené lázně, ideální pro použití ve spojení s ponorným termostatem VWR® nebo termostatem od jiného výrobce
  • dostupné v provedení z nerezové oceli nebo polykarbonátu
  • robustní a odolné
  • snadné čištění
Poznámka:: rozsah teplot uvedený níže platí pouze v případě, že jsou nádoby použité společně s ponorným termostatem, který není součástí dodávky.