Tisk…
VWR®, Čidla teplotní pro oběhové termostaty
Dodavatel: VWR Collection
461-0101EA 11340 CZK
461-0101 461-0102 461-0103
VWR®, Čidla teplotní pro oběhové termostaty
Čidla teplotní
Dálkové teplotní sondy pro použití oběhového čerpadla s chladičem. Umožňuje přepnutí bodů ovládání z chladiče na vzdálené místo. Kompenzuje tepelné ztráty trubkami mezi oběhovým čerpadlem a kontrolním bodem. Platinový snímač RTD s pláštěm z nerezové oceli. Gumová spojka o průměru 25,4 mm, spojuje plášť s flexibilním kabelem. Kabel sondy končí zástrčkou DB9.
Délkaר (mm): 152×4 mm