Tisk…
VWR®, Termostaty recirkulační, chladící
Dodavatel: VWR Collection
462-7033EA 0 CZK
462-7033 462-7035 462-7040 462-7041
VWR®, Termostaty recirkulační, chladící
Termostaty oběhové Termostaty oběhové Termostat cirkulační s chlazením
Recirkulační chladící termostat je šetrný k životnímu prostředí, šetří vodu a spolehlivě zajišťuje regulaci teploty kapalin v otevřených nádobách nebo v cirkulačních systémech s uzavřeným okruhem. Jednotka poskytuje vysoký výkon chlazení při nízké ceně. Provozní teplota zařízení je −10 až +40 °C. Tuto jednotku lze použít v mnoha procesech a běžných aplikacích.
  • výjimečný chladící výkon a široký rozsah provozních teplot −10 až +40 °C
  • extra velký digitální displej pro snadné čtení nastavené hodnoty teploty, průtoku nebo tlaku dokonce i na dálku
  • při překročení jakékoliv nastavené hodnoty jednotka spustí vizuální a zvukový alarm
  • nastavitelné horní a spodní limity teploty, alarmu při nízkém stavu hladiny kapaliny, teplotní stabilita se snadnou kalibrací a možnosti volitelného rozhraní pro různé funkce, jako například ovládání jednotky na dálku
Dostupná je rovněž verze zařízení se dvěma čerpadly, u které je možné zvolit mezi velkým množstvím objemů pro chlazení a mezi velikostí kompresoru tak, aby jednotka vyhovovala konkrétní aplikaci. Jednotka je charakteristická snadným programováním, jasným LED displejem, který se snadno a pohodlně čte. Jednotka je vybavena standardními magneticky spojenými odstředivými čerpadly (modely v sérii MD), která vytvářejí vysoký průtok při relativně nízkém tlaku. Jednotky s objemovým dávkovacím čerpadlem (modely série PD) dosahují nižších průtoků, ale vyšších nastavitelných hodnot tlaku pro náročnější aplikace. Modulační systém udržuje stabilní teplotu dokonce i při změně zatížení zařízení. Recirkulační termostaty poskytují teplotní stabilitu ±0,1 °C. Rozměry jednotky jsou (Š×V×H): 368×575×702 mm.
Max. flow rate/max. pressure:
MD models: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD models: 3,6 L/min, 5,7 bar
Informace o dodávce: společně s ½" uzavíratelným NPT vstupem a výstupem čerpadla a s uzamykatelnými nožičkami. Každá jednotka je dodávána společně se třemi zástrčkami přívodního napájecího kabelu: EU, UK a CH pro použití napříč Evropou.
Upozornení: * výkon chlazení při +20, +10 a 0 °C.