Tisk…
Kalorimetry, C 7000
Dodavatel: IKA
8800900 8801400
622-0018EA 1627160 CZK
622-0018 IKAA8801400
Kalorimetry, C 7000
Kalorimetry
Kalorimetr C 7000 je navržen k měření výhřevnosti vzorků v suchém procesu.
  • vysoká frekvence vzorků
  • přesné stanovení výhřevnosti podle ISO 1928
  • automatická identifikace kalorimetrické bomby
  • standardní kalorimetrická bomba C 7010 může být namontována na jednorázový kelímek C 14
  • připojovací rozhraní pro váhy, tiskárnu a PC
Teplota je měřena v kalorimetrické bombě. Doba měření se sníží na 3 až 7 minut v závislosti na typu vzorku. Pomocí svého speciálního kódovacího systému může kalorimetr ovládat obsluhu osmi různých kalorimetrických bomb.
Informace pro objednávání: Set 1 is supplied with a C 7010 standard calorimetric bomb, a C 7002 cooler and a C 48 oxygen filling station, set 2 is the same except it has a C 7012 halogen resistant calorimetric bomb.