Tisk…
Whatman™ TurboBlotter Kits and Refills, Whatman products (Cytiva)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 9210 CZK
732-4070 732-4074 732-4079
Whatman™ TurboBlotter Kits and Refills, Whatman products (Cytiva)
Blotting - Zařízení
Systém TurboBlotter™ je rychlé sestupné blotovací zařízení pro přenos DNA a RNA při vysokém rozlišení. Konvenční přenosy "Northern/Southern" byly kompletně obráceny pro využití výhod gravitace.
  • rychlý - sestupný kapilární přenos umožňuje přenosy alkalických pufrů za jednu hodinu a neutrální přenosy (SSC) za tři hodiny
  • ekonomický - opakovaně použitelné blotovací zařízení vyžadující méně pufru a blotovacího papíru, nahradní balení jsou k dispozici
  • kompaktní - malé rozměry a je stohovatelný, což umožňuje mnoho souběžných přenosů
  • účinný - žádná těžká závaží nejsou třeba na vrchní plochu přenosového zásobníku, eliminace chaotického nastavení standardních vzestupných kapilárních přenosů
  • snadné použití - snadné nastavení a funguje bez napájení nebo vakua
Každý systém TurboBlotter™ obsahuje přenosové zařízení, blotovací papír a membrány pro pět přenosů. Náhradní balení obsahuje blotovací papír a membrány pro pět přenosů.
* Každá sada TurboBlotter™ zahrnuje: přenosové zařízení, 5 archů membrán, 40 archů 3MM Chr, 100 archů GB004 a 5 proužků 3 MM Chr
** Náhradní balení TurboBlotter™ zahrnuje: 5 archů membrán, 40 archů 3MM Chr, 100 archů GB004 a 5 proužků 3 MM Chr
Informace pro objednávání: TurboBlotter™ systems include transfer device, 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper. Refills include 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper.