Tisk…
VWR®, Lázně pískové z nerezové oceli
Dodavatel: VWR Collection
460-3227EA 7290 CZK
460-3227 460-3228 460-3229 460-3230 460-3231 460-3232 460-3233
VWR®, Lázně pískové z nerezové oceli
Ohřívače Lázně pískové
Ideální pro nádobky s nepravidelným tvarem. Konstrukce z nerezové oceli zajišťuje lepší ochranu proti korozi. Lázeň je navržená pro použití ve spojení s pískem, kousky nerezové oceli nebo netěkavými kapalinami.