Tisk…
Mini Coolers
Dodavatel: Brand
114930 114935 114940
479-1241EA 3360 CZK
479-1241 479-1242 479-1243
Mini Coolers
Krabice Chladící/Mrazící boxy/Sáčky
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
  • Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
  • Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini chladiče z PC plněného netoxickým gelem jsou navrženy k ochraně široké škály roztoků (enzymy, DNA, RNA, buněčné suspenze). Pomáhají udžovat teploty mrazu na laboratorním stole.