Tisk…
Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* X70
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 5300 CZK
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* X70
Ubousky/Utěrky Utěrky čistící pro opakovatelné použití Utěrky pro běžné aplikace
Vyrobeny z vysoce absorpčního materiálu HYDROKNIT*, směsi hydrolyzované celulózy/polypropylenu bez obsahu lepidel nebo chemických pojiv. Pro použití v těžké výrobě, výrobě kovů a zpracovatelských závodech pro chemikálie, rafinace, gumy a plasty.
  • Pevná, odolná struktura a texturovaný povrch, přesto jemná a ohebná
  • Hadry jsou opakovaně použitelné a nerozpadnou se při namočení
  • Jejich dlohá trvanlivost umožňuje delší používání, snižuje náklady a odpad
  • Velkou roli (115-2100) lze použít s dávkovačem 115-0045, 115-1533 a 115-2038
Barva: Bílá.
Colour: White