Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, AlphaLite®
Dodavatel: Texwipe
TX1008 TX1008B
115-0294EA 11520 CZK
115-0294 TEXWTX1008B
Ubrousky do čistých prostor, AlphaLite®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto lehké, vysoce kvalitní ubrousky jsou vyrobeny ze 100% nepřetržitého polyesterového vlákna.
  • nízká tvorba částic a nízká hladina extrahovatelných látek
  • umožňuje důkladné stírání s minimálním uvolněním vláken a částic
  • k dispozici skládané nebo hromadně balené
Ideální pro kontrolu rozlití a běžné stírání v ISO třídě 5 - 6 čistých prostor. Pro použití v čistých prostorech, které vyžadují další snížení kontaminace částicemi. Též vhodné pro čištění a leštění magnetických médií a dalších citlivých povrchů.
Barva: Bílá
Balení: Ubrousky jsou prány a baleny v čistých prostorech v obalu -sáček v sáčku, který je odolný k rozpouštědlu.
Upozornení: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.