Tisk…
VWR® Spec-Wipe® 4, Ubrousky pro čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
115-0036EA 1990 CZK
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Ubrousky pro čisté prostory
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Vynikající pro čištění drsných, abrazivních nebo nepravidelných povrchů, přesto dostatečně měkký pro jemné povrchy. Vhodné pro farmaceutický a biotechnologický průmysl.
  • pro náročné procesy čištění a podmínky, kde je nežádoucí ulpívání malých částic z vlákna
  • vyrobeno z 100% dvojitě tkaného polyesteru, vypraného v souladu s normou ISO Třídy 4 pro snížení oddělování vláken a uvolňování kontaminantů
  • pevné, dvojitě pletené vlákno zajišťuje důkladné čištění a je také vhodné pro precizní čištění
  • Znovu uzavíratelné sáčky udržují integritu produktu, zachovávají čistotu a úroveň nasycení
  • napuštění ubrousku snižuje spotřebu a použití rozpouštědla, míchání chemických prostředků a tvorbu odpadu
Vhodné pro čisté prostory, třída 100, ISO.
Barva: bílá
Colour: White
Balení: ubrousky jsou dodávány přeložené napůl, v uzavíratelném sáčku.
Upozornení: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.