Tisk…
VWR® Spec-Wipe® 3, Ubrousky pro čisté prostory, netkané
Dodavatel: VWR Collection
115-0031EA 773 CZK
115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Ubrousky pro čisté prostory, netkané
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Navrženo pro čištění lavic s laminárním prouděním, povrchů čistých prostor, křemenného nádobí a obecných procesních zařízení. Vhodné pro elektronický, farmaceutický, biotechnologický, chemický a ropný průmysl, životní prostředí a vzdělávání. Bez textury.
  • 45% polyester, 55% celulóza
  • Znovu uzavíratelné sáčky udržují integritu produktu a zachovávají čistotu
  • Vodou propletené bez použití chemikálií, snižuje iontovou kontaminaci
Vhodné pro čisté prostory, třída 100, ISO 5.
Barva: bílá