Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, netkaný PP, vlhčené, PROSAT®
Dodavatel: CONTEC
PS-911 PS-LPP-7030BPR
115-0270EA 374 CZK
115-0270 115-2812
Utěrky pro čisté prostory, netkaný PP, vlhčené, PROSAT®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto netkané ubrousky jsou vyrobeny z taveného (meltblown) polypropylenu a jsou vlhčené v roztoku 70% isopropanolu vhodném pro polovodiče a 30% deionizované vody.
  • nízká úroveň sodíku a dalších iontů
  • snížení spotřeby rozpouštědel a expozice VOC
  • opakovaně uzavíratelné sáčky chrání před znečištěním a vysušením
Ideální pro běžné čištění povrchů a pro otírání procesních nástrojů a dalšího vybavení před vstupem do čistých prostor.
Vhodné pro čisté prostory, třídy 100, M3,5 ISO 5.
Colour: White.
Balení: baleno v sáčcích s opakovaným uzavíráním. KažMore Product Information