Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, sterilní, SterileSorb™
Dodavatel: CONTEC
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 18270 CZK
115-1856 115-0498
Utěrky pro čisté prostory, sterilní, SterileSorb™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
Netkané, hydraulicky spletená směs polyesteru/celulózy Ideální pro čištění produktů před vstupem do čistých prostor.
  • určeno pro utírání a sušení rozlitých materiálů v čistých prostorách
  • savé, pevné, s nízkou úrovní uvolňování extraktů
  • Ubrousky mají SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
Certifikace: V souladu se standardy ANSI/AAMI/ISO 11137-1.
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.