Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Anticon® Gold Sorb™
Dodavatel: CONTEC
492238-957 492238-956 492238-958 492238-959 492238-955 492238-960
115-0440EA 2330 CZK
115-0440 115-1848 CONT492238-958 CONT492238-959 CONT492238-955 CONT492238-960
Utěrky pro čisté prostory, Anticon® Gold Sorb™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
100% polyesterová utěrka, směs standardních a mikrovláknových vláken se zatavenými okraji.
  • Jedinečné mikrovlákno poskytuje vynikající odstranění zbytků a částic, i když je suché
  • Utěsněné okraje pro snížení tvorby částic a vláken
  • Vysoká sorpční kapacita a vysoká rychlost adsorpce pro vynikající kontrolu rozlití
  • Vyrobeno z jedinečné příze z mikrovlákna, která poskytuje čistší výkon než jiné běžné ubrousky z mikrovlákna
  • Sterilní ubrousky jsou baleny v malých sáčcích, které se snadno roztrhnou, aby se snížilo množství odpadu
Anticon® Gold Sorb™ je unikátní ubrousek, který kombinuje vlastnosti příze z mikrovlákna a polyesterové příze a vytváří tak ubrousek s vynikajícími stíracími a sorpčními vlastnostmi. Patentované utěsněné okraje těchto utěrek umožňují použití 100 % utěrky k čištění bez obav z poškození jemných povrchů. Ubrousky Anticon® Gold Sorb™ nemají žádné abrazivní okraje, takže jsou zvláště vhodné pro čištění citlivých součástí. Tyto ubrousky se perou v čisté místnosti.
Doporučeno pro prostředí ISO třídy 3 - 5.