Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, Texwipe®
Dodavatel: Texwipe
TX306 TX304 TX309 TX312
115-0469EA 4850 CZK
115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Ubrousky do čistých prostor, Texwipe®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Texwipe® je pevný, oboustranný bavlněný ubrousek s keprovým vzorem v křížové sekci 118×60 nití na čtvereční palec. Výrobek je vyráběn s dlouhou stabilní bavlněnou přízí k eliminaci volně plovoucích vláken na povrchu látky. Ideální k čištění zařízení pro difuzní pece při výrobě vody a další zařízení v prostorech, kde vysoké teploty brání použití syntetických ubrousků.
  • bez obsahu chemických aditiv, jako jsou bělidla, škrobová plnidla nebo pojiva
  • diagonálně střihaná tkanina zajišťuje, že se okraje nerozmotají nebo neznečistí
  • pevná, absorpční, tepelně a