Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, AlphaSat®
Dodavatel: Texwipe
TX1034 TX1036 TX1039
115-0456EA 2330 CZK
115-0456 115-0457 115-0458
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, AlphaSat®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto vysoce sorpční ubrousky jsou vyrobeny ze 100% nepřetržitého vlákna polyesteru ve dvojitém úpletu, nerozplétající se propletený vzor. Ubrousky jsou předvlhčené 70% IPA a 30% deionizovanou vodou.
  • výjimečná pevnost s nízkou tvorbou částic a nízká úroveň extraktů
  • vyprané, zatavené okraje
  • vynikající odolnost k chemikáliím a oděru
Ideální pro běžné stírání, kontrolu úniku, leštění a čištění v prostorech s klasifikovanou třídou čistoty (ISO 4 - 9).
Barva: Bílá
Balení: Bezpečné použití s rozpouštědly, opakovaně uzavíratelné balení.
Upozornení: More Product Information