Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, TechniCloth® II
Dodavatel: Texwipe
TX1112 TX1118 TX1109
115-0463EA 1090 CZK
115-0463 115-0464 115-0462
Ubrousky do čistých prostor, TechniCloth® II
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
TechniCloth II jsou vyrobeny z netkané směsi 55% celulózy a 45% polyesteru, jejíž vlákna jsou oddělena vodou. Směs tkanin kombinuje vysoce absorpční vlastnosti přírodního vlákna s čistotou a pevností syntetického vlákna. TechniCloth II mají vlastní ULP (ultra low particulate) ošetření, které poskytuje výrazně nižší tvorbu částic než TechniCloth.
  • snížená tvorba částic s ULP
  • poskytuje dlouhou trvanlivost a vysokou sorpční schopnost díky jedinečné směsi celulózy a polyesteru
Vhodné pro použití ve třídě ISO 5 - 8, 100 - 100000 čistých prostor.
Barva: Bílá
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Upozornení: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.