Tisk…
Ubrousek do čistých prostor, BetaWipe™
Dodavatel: Texwipe
TX2009
115-0304EA 10830 CZK
115-0304
Ubrousek do čistých prostor, BetaWipe™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tento silný ubrousek z polypropylenu a celulózy je tepelně spojen do jedinečné kompozitní struktury. Celulóza přispívá k vysoké sorpční schopnosti výrobku, kdy PP zajišťuje ubrousku odolnost k silným kyselinám. Se svou velmi jemnou texturou je ubrousek ideální pro čištění citlivých povrchů a jemných přístrojů.
  • ubrousek nabízí velmi jemnou a neabrazivní texturu povrchu
  • nízká tvorba částic minimalizuje riziko kontaminace
  • navrženy k odstranění kyselin, leptavých látek a chemických výparů
  • autoklávovatelné
Vhodné pro použití ve třídě 1000, ISO 6, M4.5 čMore Product Information