Tisk…
Ubrousek do čistých prostor, Absorbond®
Dodavatel: Texwipe
TX404 TX409
115-0491EA 2090 CZK
115-0491 115-0316
Ubrousek do čistých prostor, Absorbond®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto 100% polyesterové ubrousky jsou vyrobeny procesem oddělení vláken vodou použitím proudů vody k mechanickému zamotání vláken, eliminující potřebu chemických pojiv.
  • sorpční kapacita je pětinásobná oproti hmotnosti ubrousku
  • nízké hladiny netěkavých zbytků a bez povrchově aktivních látek
  • ideální pro jakékoliv stírání v prostorech s klasifikovanou třídou čistoty, kde jemnost a abraze jsou zásadní
Barva: Bílá
Upozornení: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.