Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, TechniCloth®
Dodavatel: Texwipe
TX604 TX612 TX606 TX609_B TX609U1
115-0317EA 10180 CZK
115-0317 115-0320 115-0318 115-0319 115-2456
Ubrousky do čistých prostor, TechniCloth®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Ubrousky TechniCloth® jsou vyrobeny z vláken celulózy, která jsou oddělená vodou, netkaná směs 55% celulózy a 45% polyesteru. Směs tkanin kombinuje vysoce absorpční vlastnosti přírodního vlákna s čistotou a pevností syntetického vlákna.
  • navrženy pro běžné stírání, kde hospodárnost a čistota jsou nejdůležitější
  • ideální pro aplikace, kde vysoká absorpční síla a nízké extrakty jsou na prvním místě
  • vynikající pro stírání vodních skvrn
Díky nízkému počtu částic, nízkým úrovním extrahování a kompatibilitě s rozpouštědly je TechniCloth® ideální pro obecné utírání a kontrolu rozlití v kontrolovaných prostředích.
Vhodné pro použití ve třídě 1000, ISO 6, M4.5 čistých prostor.
Barva: Bílá
Upozornení: Údaje přesné v době zveřejnění, nejnovější výsledky testů a testovací metody lze nalézt na webových stránkách dodavatele.