Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, SterileWipe™ HS II
Dodavatel: Texwipe
TX3210
115-0311EA 19070 CZK
115-0311
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, SterileWipe™ HS II
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
SterileWipe™ HS II je netkaný ubrousek ze směsi celulózy a polyesteru, který nabízí odolnost i savost. Je to vynikající sterilní ubrousek pro všeobecné použití v oblastech, kde jsou hospodárnost a čistota kriticky důležité. Navrženo pro čištění a leštění zařízení a ekologických povrchů během výrobního procesu a po něm.
  • ubrousek vodou utěsněný a bez pojiv s vysokou savostí a pevností
  • absorpční ubrousek je kombinací nízkého obsahu částic a hladiny extraktů s vysokou kompatibilitou k rozpouštědlům
  • sterilizován gama zářením na 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) je ve shodě s normou AAMI
  • s datem expirace a číslem šarže certifikáty o ozařování a dodržování předpisů
  • ideální pro kontrolu rozlití a pro stírání ve sterilních převlékacích prostorech
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy 1000, ISO 5 - 8, M4,5.
Barva: Bílá.
Upozornení: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.