Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, SterileWipe™ LP
Dodavatel: Texwipe
TX3211
115-0470EA 21330 CZK
115-0470
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, SterileWipe™ LP
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
SterileWipe™ LP je ubrousek ze 100% nepřetržitého polyesterového vlákna se zatavenými okraji s nízkou tvorbou částic a extraktů. Ideální pro úklid sterilních prostor s klasifikovanou třídou čistoty ve farmaceutických prostorech aseptického zpracování, biotechnologických výrobních zařízeních, mikrobiologických laboratořích a přípravných místnostech.
  • Odolává působení běžných čisticích a dezinfekčních roztoků včetně bělidel, fenolů a kvartérních amoniových sloučenin
  • Sterilizováno gama zářením na 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) v souladu s pokyny AAMI
  • Prošlé a dodané s certifikáty o ozáření a shodě specifických pro šarži
Vhodné pro použití ve třídě A, ISO 5 čistých prostor.
Barva: Bílá.
Upozornení: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.