Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, SterileWipe™ LP 10
Dodavatel: Texwipe
TX3212
115-0312EA 34960 CZK
115-0312
Ubrousky do čistých prostor, sterilní, SterileWipe™ LP 10
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
SterileWipe™ LP 10 je 100% polyesterová utěrka s nekonečným vláknem s tepelně utěsněnými okraji, které byly navrženy tak, aby kontrolovaly kontaminaci částicemi a vlákny. Ubrousek je vhodný pro čištění sterilních prostředí, jako jsou farmaceutické aseptické výplně, biotechnologická výrobní zařízení, mikrobiologické laboratoře, sterilní soupravy a přípravny.
  • Extrémně nízké hladiny uvolnitelných částic a vláken
  • Odolá vystavení běžným čisticím a dezinfekčním roztokům včetně bělidel, fenolů a kvartérních amoniových sloučenin
  • Sterilizováno gama zářením na 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) v souladu s pokyny AAMI
  • Prošlé a dodané s certifikáty o ozáření a shodě pro konkrétní šarži
Vhodné pro použití ve třídě 10, ISO 4, M2.5 čistých prostor.
Barva: Bílá
Upozornení: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.