Tisk…
Ubrousky, předvlhčené, PolySat®
Dodavatel: Texwipe
TX1051 TX1051_U
115-0301EA 17220 CZK
115-0301 115-2829
Ubrousky, předvlhčené, PolySat®
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky vlhčené
PolySat® je vyroben ze 100% polypropylenového substrátu foukaného z taveniny, který je předem navlhčen 70% isopropylalkoholem a zabalen v opakovaně uzavíratelném balení FlexPack. PolySat® je vhodný pro čištění citlivých povrchů a leštících zařízení v kontrolovaném prostředí.
  • FlexPacks jsou vhodnou alternativou k ubrouskům a střičkám, eliminují mísení, sterilizaci a odpad
  • Baleny v plastu SolventSafe, který může být odstraněn před vstupem do čistých prostor
  • Doručuje předem změřené množství vysoce-čistého alkoholu na povrch: optimalizuje použití alkoholu a snižuje riziko rozlití
  • nízká tvorba částic a nízká úroveň extrahovatelných látek rozpouštědla
Barva: bílá
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904