Tisk…
VWR® Spec-Wipe® 7, Ubrousky pro čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
115-0043EA 1570 CZK
115-0043 115-0044
VWR® Spec-Wipe® 7, Ubrousky pro čisté prostory
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Ideální pro čištění drsných nebo nerovných povrchů, ale stále dostatečně měkký pro použití na citlivých površích. Tyto 100% dvojitě pletené, polyesterové ubrousky používejte tam, kde je zásadní minimální znečištění částicemi a vlákny.
  • dvojitě tkaná struktura pro extrémní pevnost, průběžná vlákna pro zvýšení jemnosti
  • zatavené okraje jako prevence uvolňování vláken z tkaniny
  • pro snížení uvolňování vláken a extrahovatelných látek byl materiál vyprán podle normy ISO třída 4
Vhodné pro čisté prostory, třída 1, ISO 3 třída 3.
Barva: bílá