Tisk…
Utěrky, KLEENEX®
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
6789 6772 6778 6710
115-1757EA 3200 CZK
115-1757 115-1260 115-1935 KIMB6710
Utěrky, KLEENEX®
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Utěrky papírové
Jednorázové utěrky vyrobené z Airflex®, objemné textilní tkaniny, 2 nebo 3vrstvé.
  • Vysoký absorpční výkon a odolnost k roztržení i vlhké
  • Jednotlivé, samoobslužné utěrky pro lepší hygienu a méně odpadu
  • Velmi jemné
Barva: Bílá
Utěrky skládané KLEENEX® pro dávkovač typu 6945, 6956 nebo 8971.
Role utěrek KLEENEX® pro dávkovač typu 6959 nebo 6963.