Tisk…
Zkumavky kryogenní
Dodavatel: Brand
114830 114831 114832 114833 114834 114835 114840 114841 114842 114843 114844 114845
479-1201EA 10300 CZK
479-1201 479-1202 479-1203 479-1204 479-1205 479-1206 479-1211 479-1212 479-1213 479-1214 479-1215 479-1216
Zkumavky kryogenní
Vialky
PP, stupnice. Navrženo pro skladování biologického materiálu, jako jsou mikroorganismy, lidské a zvířecí buňky, atd. v plynné fázi kapalného dusíku.
  • Velká matná oblast značení a barevné vložky pro snadnou identifikaci vzorku
  • Teplotní stabilita do −196 °C a autoklávovatelná při 121 °C (2 bary), podle. DIN EN 285
  • γ-ray sterilní (SAL 10⁻⁶)
  • Kryogenní zkumavky jsou sterilní, bez RNázy, DNázy, DNA a endotoxinů
  • Zkumavky bez prstencových stojanů lze centrifugovat až do RCF 14000×g
Volně stojící
* s kruhovým dnem