Tisk…
VWR® ND9, Lahvičky s krátkým závitem
Dodavatel: LA PHA PACK
11090500 11090519
548-3028EA 1050 CZK
548-3028 548-3029
VWR® ND9, Lahvičky s krátkým závitem
Vialky
Standardní skleněné nebo plastové lahvičky pro GC a HPLC, mikrovložky, uzávěry a sady. Může být použit univerzálně na téměř všech automatických vzorkovačích, preferovaný typ lahvičky pro Waters a Agilent.
  • Široký otvor umožňuje snadné plnění
  • Uzávěry s různými typy přepážek lze dodat s různě barevnými uzávěry; modrá čepice dostupná také s uzavřeným vrškem
  • K dispozici jsou předřezané uzávěry pro jehly pro HPLC, kde je naříznut pouze silikon, ale PTFE zůstává neporušený (žádné změny koncentrace, žádná kontaminace v důsledku nečistot extrahovaných ze silikonu)
  • Do produktové řady byl přidán syntetický materiál často používaný v přepážkách z červené pryže/PTFE Agilent (jedná se o měkčí materiál s menší fragmentací než přírodní pryž/TEF)
Speciální uzávěr s krátkým závitem pro aplikace LC-MS a GC-MS: Jednosložkový uzávěr, bez krvácení, absolutně inertní, těsný, propíchnutelný a odolný vůči chemikáliím jako PTFE.
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
Informace o dodávce: Soupravy zahrnují: 1,5ml lahvička s krátkým závitem (11,6×32 mm), uzávěr s krátkým závitem PP modrý, červený nebo průhledný se středovým otvorem 6 mm a přepážkou.