Tisk…
VWR® ND20, Vialky krimpovací pro Headspace
Dodavatel: VWR Collection
548-0090EA 12680 CZK
548-0090 548-0091 548-2085 548-0609A
VWR® ND20, Vialky krimpovací pro Headspace
Vialky
Čiré nebo hnědé skleněné vialky s kulatým nebo plochým dnem. Objemy od 5 do 20 ml, uzávěry a nástroje. Vialky s kulatým dnem jsou více stálé a odolné vůči vyšším tlakům v průběhu procesu zahřívání. Vialky s plochým dnem jsou více vhodné do určitých zařízení.
  • bezpečnostní uzávěry s širokou škálou odlišných sept
  • magnetické a magneticky bimetalové uzávěry pro autosamplery CTC Combi PAL a Shimadzu AOC5000
  • nejlepší těsnicí vlastnosti nabízí uzávěry se septem Pharma-Fix (Butyl/PTFE)
  • díky tloušťce stěn 1,2 mm jsou vialky schopny vydržet vysoké vnitřní tlaky
*pro vialky s rovným krimpovacím hrdlem
**pro vialky se zkoseným krimpovacím hrdlem