Tisk…
Láhve na vzorky se zatlačovacím víčkem
Dodavatel: GRAVIS
E00910M E00914M E00936M E00915M E01020-100 E01144-68 E00925M E01025M E00920 E00920M E00910
215-2623EA 3590 CZK
215-2623 215-2399 215-2630 215-2625 215-2632 SPVAE01144-68 215-3233 215-2409 SPVAE00920 SPVAE00920M SPVAE00910
Láhve na vzorky se zatlačovacím víčkem
Láhve Láhve skleněné
Chemické sklo, bílé nebo jantarové, s nebo bez přírodního PE nasazovacího uzávěru, smontované.
  • Hnědé sklo pro ochranu materiálu citlivého na světlo
Informace pro objednávání: Náhradní PE uzávěry jsou k dispozici samostatně.