Tisk…
Zkumavky se zábrusovými zátkami
Dodavatel: Brand
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 610 CZK
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Zkumavky se zábrusovými zátkami
Zkumavky Zkumavky na vzorky
DURAN®, borosilikátové sklo 3.3.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální teplotní roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
S normalizovaným zábrusem a PP zátkou. Snadno čitelné bílé stupnice a etikety.