Tisk…
VWR®, Zkumavky
Dodavatel: VWR Collection
212-1809EA 2820 CZK
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Zkumavky
Zkumavky Zkumavky na vzorky
Polystyren (PS), čirý.
  • Mohou být odstřeďovány až do 3000×g
  • Mohou být dodány buď sterilní s červenou zátkou, nebo nesterilní bez zátky
  • Náhradní zátky a jiné barvy na vyžádání
Univerzální zkumavky se širokým rozsahem použití s kulatým dnem.