Tisk…
Mikrocentrifugační zkumavky, 0,5/1,5/2,0 ml
Dodavatel: Brand
780730 780731 780732 780733 780734 780740 780741 780742 780743 780744 780750 780751 780752 780753 780754
211-3231EA 3440 CZK
211-3231 211-3232 211-3233 211-3234 211-3235 211-3241 211-3242 211-3243 211-3244 211-3245 211-3236 211-3237 211-3238 211-3239 211-3240
Mikrocentrifugační zkumavky, 0,5/1,5/2,0 ml
Zkumavky Mikrozkumavky centrifugační
PP, stupnice, sterilní se šroubovacím víkem PP nebo nesterilní bez šroubovacího víka PP, autoklávovatelné.
  • odstřeďování až do 17 000×g
  • víko se silikonovým těsněním
  • s matnou značící plochou
  • sterilní zkumavky neobsahují DNA, DNázu a RNázu, endotoxiny, nejsou mutagenní, ani toxické
Teplotní rozpětí: -196 do +121°C.
*without graduations.