Tisk…
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Dodavatel: Brand
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 4360 CZK
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Zkumavky Mikrozkumavky centrifugační
PP bez stupnice, šroubovací uzávěr PE s kónickým těsněním.
  • Vydrží odstřeďování do 17000×g
  • ideální pro skladování séra a vzorků krve, též k varu a odstřeďování
  • šroubovací uzávěr s kónickým těsněním
  • rychlé otevírání a uzavírání pomocí 1¼ otočného uzávěru
  • provozní rozsah: −90 do +100 °C
Informace pro objednávání: Barevné vložky uzávěrů k identifikaci jsou k dispozici samostatně.