Tisk…
Vložky barevné pro víčka
Dodavatel: Brand
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 592 CZK
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Vložky barevné pro víčka
Vložky čepice
PP.
  • Pro rychlou identifikaci
  • Pro mikrozkumavky 211-3201 až 211-3205 a 211-3211 až 211-3215
  • Aplikace: −196 až +121 °C